Learn More
Chlorure de platine(IV), 99,9 % (base de métaux), Pt 57 % min, Thermo Scientific Chemicals
174.00€ - 658.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.88 |
Numéro MDL | MFCD00011182 |
Clé InChI | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
CID PubChem | 26031 |
Nom IUPAC | tétrachloroplatine |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011045.03 |
1 g |
174.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011045.06 |
5 g |
658.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum(IV) chloride is used as a catalyst and analytical reagent. Further, it is used in the production of semiconductor epitaxy and in electroplating process. It is involved in the preparation of platinum(II) chloride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
tétrachloroplatine |
Spécification
Platinum(IV) chloride | |
Pt 57% min. | |
Rouge à marron | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011182 | |
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether. | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.9 | |
4.303 |
370°C (decomposition) | |
13454-96-1 | |
Cristalline | |
Cl4Pt | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachloroplatine | |
26031 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only