Learn More
Fil d’iridium et platine, 0,5 mm (0,02 po.) de diamètre, dur, Thermo Scientific Chemicals
182.00€ - 664.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium wire |
---|---|
Formule moléculaire | Pt:Ir; 85:15 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BS |
10 cm |
182.00€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BW |
50 cm |
664.00€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 85:15 wt% | |
MFCD02091683 | |
Conditionné sous film plastique thermorétracté |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only