Learn More
Fil d’iridium platine, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, rigide, Thermo Scientific Chemicals
136.68€ - 494.46€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BS |
10 cm |
136.68€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010054.BW |
50 cm |
494.46€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
Insoluble in water | |
≈0.44g/10cm |
0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn | |
MFCD02091683 | |
Odorless | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only