Learn More
Fil iridium platine, dia. 0,2 mm (0,008 po), >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,7 g/10 cm ; Trempe : douce ; Formule : Pt : Ir ; 80:20 % en poids
128.00€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039526.BS |
10 cm |
128.00€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039526.BW |
50 cm |
475.00€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum-iridium wire is used in platinum jewellery, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibres, in metrology and alloy is fabrication of metal microelectrodes. It is used in electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spécification
Platinum Iridium | |
7440-06-4 | |
>99.9% | |
MFCD00011179 | |
Insoluble in water and acid. | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Fil, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre |
Argent à gris | |
Silver gray wire | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only