Learn More
Fil de platine iridium, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, rigide, 99,9 % (base de métaux à l’exception des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
54.60€ - 206.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043330.BS |
10 cm |
54.60€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043330.BW |
50 cm |
206.00€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
MFCD02091683 | |
Odorless | |
Câble |
0.127mm (0.005 in.) dia., Hard | |
(base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) | |
99.9% | |
≈0.03g/10cm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only