Learn More
Gaze d’iridium-platine, maille 150 tissée à partir de fils de 0,043 mm (0,0017 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.GH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtration, électrodes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Filtration, électrodesSpécification
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
100 x 100 mm |