Learn More
Gaze de platine-iridium, maille tissée de 150 à partir de 0,043 mm (0,0017 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, électrodes
264.00€ - 829.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium gauze |
---|---|
Note relative au nom | Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Dimensions de la maille | 150 Mesh |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FF |
25 x 25 mm |
264.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410351
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FI |
50 x 50 mm |
829.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Platinum Iridium gauze | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
150 Mesh | |
Toile métallique |
Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire | |
MFCD02091683 | |
Odorless |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only