Learn More
Feuille iridium/platine, 0,1mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
349.00€ - 971.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium foil |
---|---|
Formule moléculaire | Pt:Ir; 80:20 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Conditionnement | Tube |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041807.FF |
25 x 25 mm |
349.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041807.FI |
50 x 50 mm |
971.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
MFCD02091683 | |
Tube |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only