Learn More
Feuille de métal en iridium platine, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
350.00€ - 1110.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Iridium foil
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Ir; 90:10 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD02091683
Pourcentage de pureté 99.9%
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384757
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041804.FF
25 x 25 mm
350.00€
25mm
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11395929
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041804.FI
50 x 50 mm
1110.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Platinum Iridium foil
(Base des métaux)
99.9%
Feuille
Pt:Ir; 90:10 wt%
MFCD02091683
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante