Learn More
Feuille de métal en iridium platine, 0,15 mm (0,006 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043813.FI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 80:20 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈8.13g/50x50mm |
0.15mm (0.006 in.) thick | |
(Base des métaux) | |
50 x 50 mm | |
Odorless | |
Feuille |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche