Learn More
Feuille de platine iridium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux à l’exception des métaux précieux), Thermo Scientific Chemicals
262.00€ - 767.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium foil |
---|---|
Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FF |
25 x 25 mm |
262.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041803.FI |
50 x 50 mm |
767.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum Iridium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis excluding precious metals) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
MFCD02091683 | |
99.9% | |
≈0.67g/25x25mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(base des métaux à l’exclusion des métaux précieux) | |
Insoluble in water. | |
Odorless | |
Feuille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only