Learn More
Feuille iridium/platine, 0,025mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans la fabrication de micro électrodes pour la stimulation électrique des tissus nerveux et pour les enregistrements électrophysiologiques.
sur devis - 576.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum Iridium foil |
---|---|
Formule moléculaire | Pt:Ir; 90:10 wt% |
Numéro MDL | MFCD02091683 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FF |
25 x 25 mm |
186.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.FI |
50 x 50 mm |
576.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041802.GH |
100 x 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Iridium foil | |
MFCD02091683 | |
99.9% |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tube |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only