Learn More
Iodure de platine(II), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Pt 43,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
62.10€ - 570.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | I2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 448.89 |
Numéro MDL | MFCD00011183 |
Clé InChI | ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin |
Nom IUPAC | platinum(2+) diiodide |
SMILES | [I-].[I-].[Pt++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.01 |
0.25 g |
62.10€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.03 |
1 g |
154.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012170.06 |
5 g |
570.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum(II) iodide is used in pharmaceuticals and medical applications. It is also used to form cis and trans complexes with propan-1-amine. It is utilized in the catalytic hydration reaction of alkynes such as 2-hexyne, 4-methyl-2-pentyne, and 4,4dimethyl-2- pentyne . It is also used in the preparation of diiodo(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-39-8 | |
448.89 | |
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) diiodide |
I2Pt | |
MFCD00011183 | |
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin | |
[I-].[I-].[Pt++] |
Spécification
Platinum(II) iodide | |
7790-39-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011183 | |
Insoluble in water,alkali iodides. | |
[I-].[I-].[Pt++] | |
448.89 | |
99.99% | |
Pt 43.0% min. |
325°C (decomposition) | |
Poudre | |
I2Pt | |
platinum ii iodide, platinum iodide pti2, platinum ii iodide, premion, platinum ii iodide,premion metalsbasis ,ptmin | |
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) diiodide | |
448.9 | |
Premion™ | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H317-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-204-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only