Learn More
Chlorure de platine(II), Premion™, + 99,99 % (analyse de métaux), Pt 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
260.00€ - 844.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-65-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.98 |
Numéro MDL | MFCD00011181 |
Clé InChI | CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | platinum(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.03 |
1 g |
260.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.06 |
5 g |
844.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-65-7 | |
265.98 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
platinum(2+) dichloride |
Spécification
Platinum (II) chloride | |
10025-65-7 | |
Poudre | |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
14,7528 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride | |
266 | |
Premion™ | |
5.87 g/mL |
581°C (decomposition) | |
Marron-vert | |
(Base des métaux) | |
PtCl2 | |
UN3260 | |
Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
265.98 | |
≥99.99% | |
Pt 73% min |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H314-H318-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only