Learn More
Bromure de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10266490
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) bromide
Point de fusion 250°C
Note relative au nom 98%
CAS 13455-12-4
Couleur Brun à kaki
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule moléculaire Br2Pt
Formule linéaire PtBr2
Numéro MDL MFCD00011180
Synonyme platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
Clé InChI KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
Nom IUPAC Dibromoplatine
Poids moléculaire (g/mol) 354.89
CID PubChem 83486
Poids de la formule 354.9
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 6.65
Densité 6.6500g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(II) bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.