Learn More
2,4-pentanedionate de platine(II), Pt 48,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
177.00€ - 750.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15170-57-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.30 |
Numéro MDL | MFCD00000028 |
Clé InChI | KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L |
Synonyme | platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii |
CID PubChem | 10960186 |
SMILES | [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010526.03 |
1 g |
177.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010526.06 |
5 g |
750.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15170-57-7 | |
393.30 | |
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L | |
10960186 |
C10H14O4Pt | |
MFCD00000028 | |
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii | |
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spécification
Platinum(II) 2, 4-pentanedionate | |
Pt 48.0% min. | |
Rouge | |
C10H14O4Pt | |
platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii | |
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L | |
(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platine | |
10960186 |
250°C to 252°C | |
15170-57-7 | |
Aiguilles | |
MFCD00000028 | |
Very soluble in chloroform; insoluble in water | |
[Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
393.30 | |
393.31 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 239-223-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only