Learn More
Gaze de platine, maille tissée de 52 avec fil à partir de 0,1 mm de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Il est utilisé comme agent catalytique dans le traitement de l’acide nitrique, des engrais, des fibres synthétiques et une variété d’autres matières.L’industrie pétrolière utilise le métal sous forme de gaze dans le raffinage du pétrole brut.
263.00€ - 2054.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010283.FF |
25 x 25 mm |
263.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010283.FI |
50 x 50 mm |
763.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010283.M@ |
50 x 75 mm | |||||||
11345769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010283.FL |
75 x 75 mm |
1525.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010283.GH |
100 x 100 mm |
2054.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spécification
Platinum gauze | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 | |
99.9% | |
Conditionné sous film plastique thermorétracté |
7440-06-4 | |
MFCD00011179 | |
Insoluble in water. Dissolves in aqua regia | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
52 Mesh | |
≈0,47 g/25x25 mm, tissu métallique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only