Learn More
Feuille de platine, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, Premion™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Spécification
CAS 7440-06-4
Pourcentage de pureté 99.997%
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15435995
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012060.FF
25 x 25 mm
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
7440-06-4
99.997%