Learn More
Feuille de platine, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377187
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Forme : Env. .6.7 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
CAS 7440-06-4
Aspect Silvery white foil
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Quantité 25 x 25 mm
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur