Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine, bobine 500 pi
Pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques, la tubulure en silicone durci au platine est une solution de choix pour le transfert de liquides
1365.00€ - 1450.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans phtalate ; NSF-61 ; NSF-51 ; USP ; ADCF ; 3 A ; Pharmacopée européenne ; FDA ; sans DEHP |
---|---|
Matériau | Silicone durci au platine |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756038
|
Masterflex™
98906-04 |
3,0 mm |
1450.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11720449
|
Masterflex™
98906-02 |
1,6 mm |
1365.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Réduisez le temps de déballage, économisez sur les frais d’expédition et assurez-vous de toujours avoir assez de tubulures à portée de main grâce à cette grande longueur de tubulure.
- Le silicone offre une biocompatibilité et une inertie chimique excellentes pour maintenir la pureté des fluides sensibles.
- Clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde.
- Surfaces lisses ; niveaux de liaison aux protéines plus faibles
- Potentiel lixiviable inférieur.
- Idéal pour l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Spécification
Sans phtalate ; NSF-61 ; NSF-51 ; USP ; ADCF ; 3 A ; Pharmacopée européenne ; FDA ; sans DEHP | |
Silicone durci au platine | |
Transparent |