Learn More
Platine noire, surface étendue, Thermo Scientific Chemicals
Forme : S.A. 25,0-30,4m2/g
sur devis - 698.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11320498
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043838.01
0.25 g
sur devis
0.25g
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11310498
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043838.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11300498
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043838.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Platinum black is used in polymer electrolyte fuel cells, microbial fuel cells, and phosphoric acid fuel cell applications. It is also used as a recombination catalyst for hydrogen elimination. It is also used as a building block for sensor elements. It is used as a catalyst and as a gas absorbent. It is also useful for the electrochemical detection of hydrogen peroxide and nitrite in microchannel. It is useful for the anodic oxidation of ammonia in aqueous potassium hydroxide electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Poudre
Gris
Dark gray powder
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
23939
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H228: Flammable solid.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1