Learn More
Platine sur charbon actif 5 % Pt, non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247550
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum on activated carbon
Couleur Noir
Note relative au nom 5% Pt
Point de fusion 1769.0°C to 1773.0°C
Point d’ébullition 3827.0°C
Densité 21.4500g/mL
Quantité 10 g
Fieser 01,890; 02,332
Merck Index 15, 7644
Poids de la formule 195.08
Pourcentage de pureté 5% (Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Platinum on activated carbon, not reduced