Learn More
Platine, 5 % sur pâte de carbone, B501018-5
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Note relative au nom | 5% on carbon paste, B501018-5 |
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide |
Quantité | 25 g |
Odeur | Odorless |