Learn More
Platine, 5 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439133
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Platinum is a catalyst used for hydrgenation of alkenes, alkynes, nitro groups; also used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le platine est un catalyseur utilisé pour l’hydratation des alcènes, des alcynes, des groupes nitro ; également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes, catalyse l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau régale bouillante (réagit) et les cyanures alcalins fondus (réagit). Insoluble dans l’eau, les acides minéraux et les acides organiques.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les vapeurs de solvants organiques. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 5% on carbon, Dry
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,7529
Informations sur la solubilité Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum, 5% on carbon, dry
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Carbon, Platinum