Learn More
Platine, 5 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Description
Platinum is a catalyst used for hydrgenation of alkenes, alkynes, nitro groups; also used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le platine est un catalyseur utilisé pour l’hydratation des alcènes, des alcynes, des groupes nitro ; également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes, catalyse l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau régale bouillante (réagit) et les cyanures alcalins fondus (réagit). Insoluble dans l’eau, les acides minéraux et les acides organiques.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les vapeurs de solvants organiques. Stocker sous un gaz inerte.
Le platine est un catalyseur utilisé pour l’hydratation des alcènes, des alcynes, des groupes nitro ; également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes, catalyse l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau régale bouillante (réagit) et les cyanures alcalins fondus (réagit). Insoluble dans l’eau, les acides minéraux et les acides organiques.
Remarques
Ne pas conserver avec des acides. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les vapeurs de solvants organiques. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Note relative au nom | 5% on carbon, Dry |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1325 |
Merck Index | 14,7529 |
Informations sur la solubilité | Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids. |