Learn More
Platine, 5 % sur pâte d’oxyde d’aluminium, 5R94., Thermo Scientific Chemicals
82.91€ - 1134.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
SMILES | [Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038318.06 |
5 g |
82.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038318.14 |
25 g |
358.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038318.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
platine |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Especificaciones
Platinum | |
7440-06-4 | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 |
5% on alumina paste, 5R94 | |
Noir | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
platine | |
23939 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only