Learn More
Platine, 10 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals
45.53€ - 838.17€
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11320064
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00469.03
1 g
45.53€
1g
11330064
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00469.06
5 g
154.77€
5g
11340064
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00469.14
25 g
838.17€
25g
Description
Description
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le platine, 10 % sur carbone, est utilisé comme catalyseur pour l’hydrogénation des alcènes, alcynes, groupes nitro, cétones et aromatiques. Il est également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes. Il est impliqué dans l’oxydation catalytique des alcools.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
14,7529
Insoluble in water.
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
10% on carbon, dry
Pt
UN1325
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
23939
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2160000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante