Learn More
Platine, 1 % sur poudre de polyéthylèneimine/SiO2, Thermo Scientific™
Réactions de réduction
65.30€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11305697
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043408.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11395687
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043408.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
23939
Odorless
1% on polyethyleneimine/SiO2
Poudre
MFCD00011179
Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids.
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H332-H335
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
P261-P285-P304+P341-P342+P311-P501c
H334
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante