Learn More
Granulés de platine, Thermo Scientific Chemicals
146.73€ - 566.82€
Identifiants chimiques
CAS 7440-6-6
Numéro MDL MFCD00011179
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038344.06
5 g
146.73€
5g
11374457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
038344.14
25 g
566.82€
25g
Description
Description
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-6-6
MFCD00011179
Spécification
Platinum
0.5% on granular carbon
Black granules
Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Granulaire
Noir
7440-6-6
MFCD00011179
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Garder le récipient hermétiquement fermé.Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante