Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur orbital Grant PSU10i
Comprend des pinces pour empêcher les flacons et les béchers de se renverser. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs orbitaux et agitateurs incubateurs Grant est interchangeable pour s’adapter à une grande variété de récipients.
Marque:  Grant Instruments™ P12-100
Code produit. 11451058
  • 283.02€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
  • À utiliser avec
    • Agitateur incubateur ES-20
    • Agitateur incubateur ES-80
    • Agitateur orbital PSU 10i
    • Agitateur orbital PSU 20i
Spécification
Spécification
12 x flacons et béchers de 100 à 150 ml
250 x 190 mm
Flacons / béchers12 x 100-150 ml
12