Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 436018
Description
Réduisez la variabilité des orientations moléculaires grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind) :
- Les surfaces de liaison hautement spécifiques réduisent la variabilité des orientations moléculaires.
- Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit.
- Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules.
Spécification
Chimiluminescence | |
Affinity | |
Microplate | |
120 μL | |
50 µl | |
120 μL | |
15 | |
Non spécifié |
15 Cases, 1 Pk. | |
Blanc | |
Polystyrene | |
384 | |
Streptavidin | |
Flat Bottom (F-well) | |
1 | |
Biotinylated |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.