Learn More
BD Seringue Plastipak™ en trois parties avec embout Luer-Slip concentrique
Pour applications stériles. Les seringues trois pièces avec embout Luer-Slip centré BD Biosciences™ Plastipak™ sont emballées individuellement. Chacune d’elles a fait l’objet de tests de stérilité, de pyrogénicité et de toxicité.
Spécification
Type de produit | Seringue en 3 parties Luer-Slip concentrique |
---|---|
Jetable | Oui |
Quantité | Boîte de 100 |
Type de connexion | Luer-Slip concentrique |
Graduated | Oui |
Description
- Chaque seringue est soumise à un test de stérilité, pyrogénicité et toxicité.
- Les seringues et les aiguilles accessoires séparées sont emballées individuellement dans des blisters à ouverture détachable.
- Pour les aiguilles, veuillez consulter notre gamme d’aiguilles jetables Microlance™.
Spécification
Seringue en 3 parties Luer-Slip concentrique | |
Boîte de 100 | |
Oui |
Oui | |
Luer-Slip concentrique | |
Oui |