Learn More
Kartell™ Plaques pour dessiccateur en polypropylène Plastilab™
Utile comme support pour les creusets, les boîtes de Petri, etc.
Marque:  Kartell™ 0055100
Code produit. 11929888
  • 78.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Ne conviennent pas pour une utilisation avec des creusets chauds.
Description
Description
  • En PP
  • À utiliser à température ambiante
Spécification
Spécification
7 mm
Disque de dessiccateur
Polypropylène
10 / boîte
Profondeur : 140,5mm
Dessiccateurs de filtration et à vide Kartell, référence : 10365821