Learn More
Wuertt Celluloid™ Égouttoir plastifié
Portoir et plateau de paillasse pour le séchage de la verrerie de laboratoire. L’égouttoir plastifié Wuertt Celluloid™ est en fil plastifié.
Marque: Wuertt Celluloid™ 52810111
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un plateau de récupération
- Fabriqué en fil plastifié pour une durabilité optimale
- Tiges inclinées
- Tiges en boucle pour la verrerie de plus grande taille
Spécification
Plateau de vidange | |
Éléments (44) | |
44 | |
1/boîte | |
42 cm | |
17 cm |
Égouttoir de paillasse | |
Fil plastifié | |
Verrerie de laboratoire | |
1/boîte | |
61 cm |