Learn More
Cytiva Pince TC en plastique
À utiliser avec le système de chromatographie pilote ÄKTA™. La pince TC en plastique Cytiva est une tri-pince de 25 mm blanche fournissant une connexion sanitaire sûre.
Marque: Cytiva 18-1169-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tri-pince de 25 mm blanche
- À utiliser avec le système de chromatographie pilote ÄKTA™
Spécification
Blanc | |
1/boîte | |
Plastique |
Raccord 25 mm | |
Système de chromatographie pilote ÄKTA |