Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à poudre en plastique
Ces entonnoirs à poudre en plastique sont parfaits pour charger la poudre dans des tambours, des récipients ou des fûts.
1.95€ - 38.25€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chargement de poudre dans des récipients |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15899411
|
Sampling Systems™
8023P-100 |
100mm |
1.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15809421
|
Sampling Systems™
8023P-150 |
150mm |
3.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889411
|
Sampling Systems™
8023H-200 |
200mm |
8.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819421
|
Sampling Systems™
8023P-250 |
250mm |
28.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15829421
|
Sampling Systems™
8023P-350 |
350mm |
38.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en PP ou en PEHD
- Sans fissure
- Plusieurs diamètres disponibles
Spécification
Blanc | |
Chargement de poudre dans des récipients |