Learn More
Smeg™ Filets de maintien en plastique / métal / nylon
Marque:  Smeg™ RC1/2
Code produit. 11905584
  • 120.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Grille nylon
• Evite que la force des jets ne soulève la verrerie.
Spécification
Spécification
Demi-panier standard