Learn More
BUCHI Flacon d’évaporation revêtu de plastique et de verre
Marque:  BUCHI 047993
Code produit. 12786457
  • 372.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Verre
Plastique et verre
4 000 ml
Flacon d’évaporation
1/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BUCHI Flacon d’évaporation revêtu de plastique et de verre > Capacité : 4000mL