Learn More
Buerkle™ Entonnoirs en plastique
Conçus pour un usage général. Les entonnoirs en plastique Buerkle™ sont dotés d’un œillet de suspension pour un remplissage sûr.
5.30€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour les denrées alimentaires |
---|---|
Comprend | Œillet de suspension |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Diamètre (métrique) supérieur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Diamètre (métrique) supérieur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10347042
|
Buerkle™
9602-0060 |
8 mm | 60 mm | Polyéthylène |
5.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponibles en polyéthylène ou en polypropylène
- Vaste gamme de tailles
Spécification
Pour les denrées alimentaires | |
Œillet de suspension |