Learn More
Buerkle™ Entonnoirs pour barils en plastique à usage général
Entonnoirs à usage général avec œillet de suspension pour un remplissage des récipients en toute sécurité.
Marque: Buerkle™ 9602-0400
86.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polypropylène ou en polyéthylène
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
400 mm | |
Polyéthylène | |
Œillet de suspension |
42 mm | |
Pour les denrées alimentaires | |
Corps de l’entonnoir |