Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon d’élution d’ADN plasmidique NucleoSpin™
Utilisé pour extraire des plasmides purs à l’aide de la chromatographie sur colonne. Le tampon d’élution d’ADN plasmidique AE NucleoSpin™ Macherey-Nagel™ est conçu pour être utilisé avec les kits de colonne de purification de plasmides NucleoSpin™. Le tampon Tris/HCl est légèrement alcalin et fournit des conditions de récupération à faible résistance ionique.
Marque: Macherey-Nagel™ 740917.1
Description
Les kits de plasmide NucleoSpin™ sont dotés d’un protocole qui se termine par une étape d’élution. Le tampon d’élution d’ADN plasmide AE est une solution de Tris/HCl 5 mM avec un pH de 8,5 pour extraire l’ADN plasmide pur de la matrice de la colonne NucleoSpin™ dans des conditions de faible force ionique.
Le tampon d’élution AE supplémentaire est nécessaire lors de l’adaptation du volume tampon pour obtenir un rendement plus élevé, ce qui peut être nécessaire pour certaines applications en aval. Les kits de plasmide NucleoSpin™ incluent suffisamment de tampon d’élution AE pour s’adapter au protocole standard (récupération type : 70–90 %).
- Rendement plus élevé en général, en particulier pour les constructions plus grandes : Tampon thermique, utilisez jusqu’à 2× le tampon, incubez plus longtemps
- Rendement élevé : Effectuez deux étapes d’élution, qui utilisent 2× le tampon d’élution, pour une récupération de 90–100 %
- Concentration élevée : Utilisez 60 % de volume de tampon d’élution pour une concentration de ∼130 % (rendement max. : 80 %)
- Rendement élevé et concentration élevée : Effectuez une incubation plus longue en utilisant 50 % du volume du tampon d’élution, puis appliquez une étape d’élution standard (rendement : 85–100 %, à une concentration élevée)
Specifications
5mM | |
8,5 | |
77-86-1 | |
Tampon d’élution AE |
Kits d’ADN plasmide NucleoSpin™ | |
1 000 ml | |
Pour la purification de l’ADN plasmidique | |
Solution deTris–HCl |