Learn More
Plas Labs™ Dispositifs de contention pour rongeurs de style Broome
Idéal pour les injections ou le prélèvement de sang
135.00€ - 377.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
À utiliser avec (application) | Injections ou prélèvement sanguin |
Type | Système de contention pour les rongeurs |
Matériau | Plastique Noryl™ |
Méthode de stérilisation | Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Longueur (impériale) | Plage de poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Longueur (impériale) | Plage de poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13492869
|
Plas Labs™
555-BSRR |
3,5 in | 9 po | 500 à 800 g |
377.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12505846
|
Plas Labs™
551BSRR |
1 in | 3,75 in | 15 à 30 g |
135.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12824593
|
Plas Labs™
552-BSRR |
1,5 in | 5,5 po | 30 à 125 g |
157.59€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13204979
|
Plas Labs™
553-BSRR |
2 po | 8 po | 125 à 250 g |
176.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15193745
|
Plas Labs™
554-BSRR |
2,5 in | 8,5 in | 250 à 500 g |
177.28€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Permettent un accès facile aux rongeurs
- Empêchent les rongeurs de se retourner
- Assurent la sécurité des animaliers de laboratoire
- Fabriqués à partir de matériaux transparents afin de permettre une visibilité totale de l’animal
Spécification
Clear | |
Système de contention pour les rongeurs | |
Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F |
Injections ou prélèvement sanguin | |
Plastique Noryl™ | |
Broome |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Plas Labs™ Dispositifs de contention pour rongeurs de style Broome