Learn More
Kartell™ Poire pour pipette avec adaptateur
La poire pour pipette avec adaptateur Kartell™ est compatible avec les pipettes cylindriques ou à poire de capacités variables et ne comporte aucune pièce métallique susceptible de se corroder.
Marque:  Kartell™ 0020000
14.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12054717
  • 17.32€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La poire pour pipette avec adaptateur Kartell™ est compatible avec les pipettes cylindriques ou à poire de capacités variables et ne comporte aucune pièce métallique susceptible de se corroder.
  • Poire en caoutchouc rouge moulée
  • Comprend trois clapets à bille en verre qui peuvent être commandées par pression des doigts
  • Il n’y a pas de pièces métalliques susceptibles de se corroder et la poire peut être utilisée avec tous les liquides sauf ceux qui attaquent le caoutchouc
  • Peut être utilisée sur les pipettes cylindriques ou à poire de différentes capacités
  • À compléter avec un adaptateur pour pipettes ayant des capacités supérieures à 20 ml
Spécification
Spécification
Rouge
Bille
Adaptateur pour pipettes ayant des capacités supérieures à 20 ml
Caoutchouc
20 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kartell™ Poire pour pipette avec adaptateur > Type de produit : Bille de pipetage