Learn More
PIPES, sel de carboxyméthylcellulose sodique, Fisher BioReagents
Agent de tampon couramment utilisé
51.95€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS 100037-69-2
Formule moléculaire C16H33N4Na3O12S4
Poids moléculaire (g/mol) 670.665
Clé InChI FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
CID PubChem 3086462
Nom IUPAC trisodium ; 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate ;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10488723
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP304-100
100 g Flacon poly Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10498723
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP304-500
500 g Flacon poly Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 6,1 à 7,5.
Spécification
Identifiants chimiques
100037-69-2
670.665
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
trisodium ; 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate ;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
C16H33N4Na3O12S4
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
3086462
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
PIPES, Sesquisodium Salt
300°C
6.5 to 7.1
Exempt de DNase
≥95 %
C16H33N4Na3O12S4
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
670.665
670.68
Biologie moléculaire
100037-69-2
Blanc
Poudre / Solide
DNase- and RNase-Free
Pass Test
Protease free
FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
trisodium ; 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate ;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
3086462
≥95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT