Learn More
Tampon de lyse PIPES avec Triton™ X-100, Thermo Scientific™
51.00€ - 78.50€
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES lysis buffer with Triton™ X-100
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15404759
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62360.AK
250 mL
51.00€
250mL
15414759
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62360.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
PIPES lysis buffer with Triton™ X-100
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante