Learn More
PIPES, 99,4 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11411741 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pipes
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.994
Poids de la formule 302.4