Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0
Code produit. 15463359
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES was used in the preparation of a variety of marine and mammalian tissues for electron microscopic study. Lipid loss and artifacts are minimized when PIPES was used to buffer the glutaraldehyde fixative. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer. Alkaline phosphatase retention activity was 60% greater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire. Des PIPES ont été utilisés dans la préparation d’une variété de tissus marins et de mammifères pour l’étude au microscope électronique. La perte de lipides et les artefacts sont minimisés lorsque le PIPES a été utilisé pour mettre en tampon le fixateur de glutaraldéhyde. La fixation des zoospores fongiques pour la microscopie par fluorescence et la microscopie électronique est optimale avec une combinaison de glutaraldéhyde et de formaldéhyde dans le tampon PIPES. L’activité de rétention de la phosphatase alcaline est supérieure de 60 %.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’eau (0,05 M), ce qui donne une solution limpide et incolore (la solution obtenue a un pH d’environ 4,5/4,7). 10 g se dissout dans 40 ml de 0,1 N NaOH.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez à l’abri des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH.