Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 1,0M, pH 7,0
Code produit. 15474609
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le PIPES (Piperazine-N,N′-bis(2-acide-éthanesulfonique) est fréquemment utilisé comme agent tampon en biochimie. Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire. Les PIPES ont été documentés pour minimiser la perte de lipides lors de l’histologie du glutaraldéhyde tampon dans les tissus végétaux et animaux et ont une capacité négligeable de lier les ions divalents. La fixation des zoospores fongiques pour la microscopie par fluorescence et la microscopie électronique a été optimale avec une combinaison de glutaraldéhyde et de formaldéhyde dans le tampon PIPES.
Solubilité
Soluble dans du NaOH 1 M (0,5 M à 20°C), de lʼeau (∼1 g/L à 100°C) et du NaOH 0,5 N (0,1 M).
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).