Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
Code produit. 15444009
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
PIPES can be used in a wide array of biological applications, including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production. It is used to buffer glutaraldehyde fixative solutions when fixing plant and/or animal tissue tissue samples. This will help prevent the loss of lipids. It is used to buffer glutaraldehyde and formaldehyde when fixing fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les tuyaux peuvent être utilisés pour toutes sortes d’applications biologiques, y compris comme composant dans les formulations de milieux. Les applications spécifiques comprennent des tampons pour la culture cellulaire et la production de réactifs de diagnostic. Il est utilisé pour mettre en tampon des solutions fixatrices de glutaraldéhyde lors de la fixation d’échantillons de tissus végétaux et/ou d’animaux. Ceci aidera à prévenir la perte de lipides. Il est utilisé pour mettre en tampon le glutaraldéhyde et le formaldéhyde lors de la fixation de zoospores fongiques pour la microscopie par fluorescence et la microscopie électronique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les bases et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.