Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
75.30€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5625-37-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18N2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.36 |
Numéro MDL | MFCD00006159 |
Clé InChI | IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 79723 |
ChEBI | CHEBI:44933 |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495489
|
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AE |
100 mL |
75.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405499
|
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AK |
250 mL |
116.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PIPES, is used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa PIPES, est utilisée comme agent tampon en biochimie. Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire. Les PIPES ont été documentées pour minimiser la perte de lipides lors de l’histologie du glutaraldéhyde tampon dans les tissus végétaux et animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
5625-37-6 | |
302.36 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44933 | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
C8H18N2O6S2 | |
MFCD00006159 | |
79723 | |
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique |
Spécification
PIPES buffer soln. | |
Incolore | |
7.0 | |
C8H18N2O6S2 | |
Soluble in water. | |
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O | |
302.36 | |
CHEBI:44933 |
5625-37-6 | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00006159 | |
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique | |
79723 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only